Kluczowe dokumenty
PHR3802
Cytidine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Cytidine, Cytosine β-D-riboside, Cytosine-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSapplication for HPLCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.