Kluczowe dokumenty
G005644
Analiza HPLC nukleozydów w 2445 Express OH5 (tryb HILIC)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid in 95:5, acetonitrile:water; [B] 5 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid in 80:20, acetonitrile:water
gradient: 0% B held for 1 min; to 100% B in 10 min; held at 100% B for 1 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 10 - 100 μg/mL in 95:5, acetonitrile:water (pH of buffer stock (in water) was adjusted before further dilution with water and/or acentonitrile)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Nukleozydy są zaangażowane w wiele aspektów metabolizmu. Analogi nukleozydów mają zastosowanie medyczne w lekach przeciwwirusowych lub przeciwnowotworowych. Niniejsza aplikacja demonstruje użyteczność chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) do retencji i rozdzielczości nukleozydów i ich analogów. Elucja nie jest wyjaśniona wyłącznie przez logD, ale przez inne efekty jonowe i solwofobowe.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    5-Methyluridine
    DMT-2′O-TC-rU Phosphoramidite
    2-Thiocytidine dihydrate
    2′-O-Methylcytidine
    Inosine
    5-Methylcytidine
    Cytidine
    DMT-2′O-TC-rG(ib) Phosphoramidite
    1-Methyladenosine
    7-Methylguanosine
    Zobacz wszystko (10)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)