G003725
HPLC Analysis of Ribonucleosides on Ascentis® Si
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 150 mM ammonium formate (pH 3.0, with formic acid): [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Analit
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)