Merck
Analiza LC/MS analogów erytromycyny w 2445 Express HILIC
Analiza LC/MS analogów erytromycyny w 2445 Express HILIC application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Erythromycin ethyl succinate
Erythromycin
tested according to Ph. Eur.
Erytromycyna C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Ammonium formate
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
pressure
1247 psi (86 bar)
column temp.
35 °C
detector
ESI(+); SIR
injection
5 μL
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja pokazuje przydatność kolumn Ascentis Express Silica do analizy analogów erytromycyny w wodnym trybie chromatografii fazowej/HILIC. Wykazano również, że inne stosunkowo hydrofobowe aminoglikozydy rozdzielają się w tych warunkach.