Merck
Analiza HPLC steroidów w 2445 Express F5
Analiza HPLC steroidów w 2445 Express F5 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Prednisolone
≥99%
Hydrocortisone
≥98% (HPLC)
Prednisone
≥98%
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53591-U)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate
0.8 mL/min
pressure
2393 psi (165 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 240 nm
injection
5 μL
sample
10 μg/mL of each in 90: 10, water: methanol
Opis
Komentarz do analizy
Stężenie próbki 10 ug/ml w stosunku 90:10 woda:metanol. Acetonitryl nie zapewnia odpowiedniej selektywności w tej fazie. Do identyfikacji pików wykorzystano specyfikację masową.