Merck
Analiza HPLC enancjomerów Proglumidu na celulozie DMP 6513
Analiza HPLC enancjomerów Proglumidu na celulozie DMP 6513 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Proglumide sodium salt
solid
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase