Kluczowe dokumenty
51098AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L40
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
grupa aktywna macierzy
cellulose, DMPC- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
3.5-6.8
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.