Kluczowe dokumenty
51099AST
Supelco
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Chiralna faza stacjonarna z celulozy DMP
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L40
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
grupa aktywna macierzy
cellulose, DMPC- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
3.5-6.8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Astec® Cellulose DMP HPLC columns separate a wide range of chiral compounds under normal phase, polar organic, and SFC conditions. They exhibit high efficiency, high loading capacity, and excellent column lifetime. With performance comparable to other DMPC-derivatized cellulose CSPs, but at substantially lower price, Astec® Cellulose DMP is a must-have for every chiral column HPLC or SFC screening protocol. Astec® Cellulose DMP is complementary to the other Astec® CSPs, including CHIROBIOTIC®, CYCLOBOND and the P-CAP product lines.
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Zastosowanie
  • Enancjoseparacja enancjomerów syntetycznych katynonówo strukturze aminy trzeciorzędowej w moczu i osoczu: Badania te dotyczą zastosowania kolumny Astec Cellulose DMP Chiral HPLC do enancjoseparacji enancjomerów syntetycznych katynonów w próbkach biologicznych. Badanie wykazało skuteczność kolumny w rozdzielaniu enancjomerów z wysoką rozdzielczością i czułością, szczególnie w złożonych matrycach, takich jak mocz i osocze. Podkreśla to użyteczność kolumny w analizie kryminalistycznej i klinicznej, zapewniając solidną metodę wykrywania i oznaczania ilościowego leków chiralnych w próbkach biologicznych (Meetani et al., 2019).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katrijn De Klerck et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 69, 77-92 (2012-03-01)
Chirality has a significant impact on drug discovery and development processes in the pharmaceutical industry. As the number of enantiopure drugs launched onto the market is yearly increasing, the need for fast and performant enantioseparation methods with minimal costs is
Katrijn De Klerck et al.
Journal of chromatography. A, 1328, 85-97 (2014-01-21)
Since their introduction on the market the applicability of immobilized polysaccharide-based chiral stationary phases in high-performance liquid chromatography has been thoroughly investigated. These immobilized phases have the benefit to be applicable with a wide range of modifiers, potentially extending the
Powiązane treści
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCPokaż więcej