G005519
HPLC Analysis of Mephobarbital Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP; 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: mephobarbital, 1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)