Kluczowe dokumenty
51104AST
Supelco
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, , HPLC Guard Cartridge, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L40
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
silica gel particle platform
grupa aktywna macierzy
cellulose, DMPC- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
pH robocze
3.5-6.8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Wkłady ochronne do kolumn celulozowych 6513 DMP o średnicy wewnętrznej 2,1 mm. Wymaga uchwytu 59660-U.
Wkłady ochronne do ochrony kolumn 6513 Cellulose DMP. Wybierz średnicę wewnętrzną pasującą do średnicy wewnętrznej kolumny analitycznej. Wkłady o średnicy wewnętrznej 2,1 mm i 4 mm są sprzedawane w zestawach zawierających uchwyt i złączki oraz w opakowaniach po 2 wkłady. Osłony o średnicy wewnętrznej 10 mm i 21,2 mm są sprzedawane jako pojedyncze wkłady, które wymagają uchwytów sprzedawanych oddzielnie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.