Kluczowe dokumenty
20019AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
CYCLOBOND I 2000 Kolumna chiralna na bazie cyklodekstryny
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
cyclodextrin, beta- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
3.5-7
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
CYCLOBOND I 2000 is bonded with β-cyclodextrin by a patented process to produce a stable matrix with the cyclodextrin arranged in such a way as to retain its most valuable property of forming inclusion complexes. This allows them to effect numerous chemical separations by selectively including into their cavities a wide variety of organic molecules. Non-inclusion type separations are also possible with the polar organic mode for a wide variety of molecule types.
  • Bonded phase: Underivatized, native β-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Zastosowanie
  • Kationowe cyklodekstrynowe fazy stacjonarne z mostkami tioeterowymi: Wpływ długości przekładki, stężenia selektora i funkcjonalności obręczy na enancjoseparację: W niniejszym badaniu zbadano wpływ różnych zmiennych na wydajność enancjoseparacji kationowych cyklodekstrynowych faz stacjonarnych z mostkami tioeterowymi, wykorzystując do procesów separacji kolumnę Astec CYCLOBOND 2000 Chiral HPLC Column (Li et al., 2016).
  • Enancjomeryczne rozdzielanie nielegalnych narkotyków i substancji kontrolowanych przy użyciu chiralnych faz stacjonarnych na bazie cyklofruktanu (LARIHC) i cyclobond I 2000 RSP HPLC...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie chiralnych faz stacjonarnych cyclobond I 2000 RSP HPLC, w tym Astec CYCLOBOND 2000, w rozdzielaniu enancjomerów różnych nielegalnych narkotyków i substancji kontrolowanych (Padivitage et al., 2014).
  • Podejście przesiewowe, optymalizacja i zwiększanie skali dla chiralnej chromatografii cieczowej katynonów...: W artykule omówiono podejście przesiewowe i metody optymalizacji dla chiralnej chromatografii cieczowej katynonów, podkreślając zastosowanie kolumny Astec CYCLOBOND 2000 Chiral HPLC w tych procesach (Perera et al., 2012).
  • Stereoselektywna analiza hydroksybupropionu i zastosowanie w badaniach interakcji leków...: Badanie to koncentruje się na stereoselektywnej analizie hydroksybupropionu przy użyciu chiralnych faz stacjonarnych, w tym Astec CYCLOBOND 2000, w celu zbadania efektów interakcji leków (Xu et al., 2007).
  • Ekstrakcja w fazie stałej enancjomerów metadonu i benzodiazepin w płynach biologicznych za pomocą dwóch wkładów polimerowych do analizy chromatografii cieczowej...: Badania te dotyczą ekstrakcji i analizy enancjomerów metadonu i benzodiazepin w płynach biologicznych przy użyciu kolumny Astec CYCLOBOND 2000 Chiral HPLC do skutecznego rozdzielania (He et al., 2005).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid chromatographic resolution of enantiomers of deltahedral carborane and metallaborane derivatives
Plesek, Jaromir, et al.
Journal of Chromatography A, 626 (2), 197-206 (1992)
High-performance liquid chromatography of diastereomeric flavanone glycosides in Citrus on a ?-cyclodextrin-bonded stationary phase (Cyclobond I)
Krause, Martin; Galensa, Rudolf
Journal of Chromatography A, 588 (1-2), 41-45 (1991)
Chiral separations of ?-blocking drug substances using chiral stationary phases
Ekelund, Jens, et al.
Journal of Chromatography A, 708 (2), 253-261 (1995)
A F Casy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 9(10-12), 787-792 (1991-01-01)
The interaction of beta-cyclodextrin with a series of structurally related chiral thromboxane antagonists was investigated using NMR and RP-HPLC. HPLC studies used both a cyclodextrin bonded phase (Cyclobond I), and beta-cyclodextrin as a mobile phase additive with an achiral C8
High-performance liquid chromatographic determination of ibuprofen, its metabolites and enantiomers in biological fluids
Geisslinger, G., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 491, 139-149 (1989)
Powiązane treści
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.