Kluczowe dokumenty
G005170
Analiza SFC 998 enancjomerów na celulozie 6513 DMP, dodatek metanolu
application for SFC
About This Item
parametry testowe
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin enantiomers, 2 mg/mL
przydatność
application for SFC
Zastosowanie
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Dane SFC dostarczone przez dr Christinę Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ.
Instrument: Berger Analytical SFCsystem wyposażony w podwójną pompę (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), piec kolumnowy (TCM-200) i detektor diodowy (DAD-4100); od Mettler Toledo.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Warfarin
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)