Merck
Analiza HPLC związków polarnych na 2445 Express OH5 (tryb HILIC)
Analiza HPLC związków polarnych na 2445 Express OH5 (tryb HILIC) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Caffeine
Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
Codeine monohydrate
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water) pH 6.8
flow rate
0.6 mL/min
pressure
965 psi (66.5 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
100 μg/mL in 25:75, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Wpływ podziału i wymiany jonowej w separacji HILIC został zademonstrowany na tym rysunku przy użyciu mieszaniny kwaśnych, obojętnych i zasadowych związków polarnych. Wszystkie trzy anality mają podobne wartości log D, zarówno kwas, jak i zasada są jonizowane przy pH fazy ruchomej.