Merck
C5901
Supelco
Codeine monohydrate
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1[C@H](C2)[C@@]3([H])[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(OC)=C5O[C@@]4([H])[C@@H](O)C=C3.O
InChI
1S/C18H21NO3.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,13-,17-,18-;/m0./s1
Klucz InChI
WRRSFOZOETZUPG-FFHNEAJVSA-N
Zastosowanie
Monohydrat kodeiny został użyty jako standard w analizie ilościowej kodeiny przy użyciu różnych rodzajów testów białkowych, takich jak biuret, kwas bicinchoninowy (BCA), błękit brylantowy koomassie (CBB), test czerwonego molibdenianu pirogallolu (PRM), test Lowry'ego i test chlorku benzetoniowego (BEC), przy jednoczesnym powiązaniu skutecznej odpowiedzi leku z rodzajem testu.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Weak narcotic analgesic, perhaps due to conversion to morphine, with minimal hypnotic properties; potent antitussive
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An evaluation of protein assays for quantitative determination of drugs.
Williams K M, et al.
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 57(1), 45-55 (2003)
K Krause et al.
Allergy, 68(2), 256-258 (2013-01-17)
Platelet-activating factor (PAF) causes wheal and flare responses which are abrogated by H1-antihistamines giving rise to the hypothesis that PAF-induced wheal development is secondary to histamine release from dermal mast cells. But is this hypothesis correct? Wheal and flare responses
Codeine phosphate in paediatric medicine.
D G Williams et al.
British journal of anaesthesia, 86(3), 413-421 (2001-09-28)
Parvaz Madadi et al.
Pharmacogenomics, 9(9), 1267-1284 (2008-09-11)
Codeine has been used medicinally since the 1800s as an analgesic and antitussive agent. Although very few studies have methodically examined the safety of codeine use in the pediatric age group, it is nonetheless commonly prescribed to children and breastfeeding
Marieke Nauta et al.
American journal of surgery, 198(2), 256-261 (2009-07-25)
Cesarean section, episiotomy, and third and perineal tears are associated with significant tissue damage, causing pain in the immediate postpartum period. The current standard in North America is to prescribe oral acetaminophen/codeine (A + C) for postpartum pain. Codeine has