Merck
Analiza HPLC enancjomerów mianseryny na celulozie 6513 DMP, warunki POM
Analiza HPLC enancjomerów mianseryny na celulozie 6513 DMP, warunki POM application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Mianserin hydrochloride
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
inj. temp.
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase