Analiza HPLC antybiotyków fluorochinolonowych na 2445 Express C18
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate
1.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
4 μL
sample
200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta pokazuje przydatność sond Ascentis Express C18 do analizy fluorochinolonów.