Merck
Analiza HPLC enancjomerów etodolaku na celulozie DMP 6513
Analiza HPLC enancjomerów etodolaku na celulozie DMP 6513 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Etodolac
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase