Analiza GC FAME w kapsułkach oleju rybiego na 2594
CONDITIONS
column
Omegawax, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25μm (24136)
oven
170 °C, 1 °C/min to 225°C
inj. temp.
250 °C
detector
FID 260 °C
carrier gas
helium, 1.2 mL/min
injection
1 μL, 100:1 split
liner
4 mm ID FocusLiner with taper
sample
1. Fish Oil from capsule, prepared according to AOAC Method 991.39 2. Atlantic, farm-raised salmon, prepared according to AOCS Official Method Ce 1k-09
Opis
Komentarz do analizy
Próbki komercyjnie zakupionej kapsułki oleju rybnego zostały przeanalizowane pod kątem zawartości kwasów tłuszczowych. Przygotowanie próbki kapsułki oleju rybnego przeprowadzono zgodnie z opisem w oficjalnej metodzie AOAC 991.39 (1). Uzyskane ekstrakty analizowano następnie metodą GC/FID na kolumnie kapilarnej Omegawax 250, jak opisano w oficjalnej metodzie AOCS Ce 1i-07.