Merck
Strona głównaProduktyChemia i biochemiaBezpieczeństwo w laboratoriumDetergenty i środki czyszczące do sprzętu laboratoryjnego
Detergenty i środki czyszczące do sprzętu laboratoryjnego
Detergenty do czyszczenia laboratoriów Extran
Extran® Detergenty i środki czyszczące do wyrobów laboratoryjnych
Extran® detergenty do ręcznego czyszczenia wyrobów laboratoryjnych i myjki laboratoryjne zapewniają wolne od zanieczyszczeń czyszczenie wyrobów szklanych i aparatury w laboratoriach i zakładach produkcyjnych, zarówno przed, jak i po użyciu.
Dokładne i wolne od pozostałości czyszczenie jest niezbędne w przypadku kontaktu z chemikaliami lub substancjami biologicznymi w celu zapewnienia prawidłowych procedur pracy naukowej. Nasze produkty do czyszczenia laboratoriów i sprzętu laboratoryjnego to:
  • Niezawodne - stała jakość produktu oraz wyjątkowa rozpuszczalność i płynność
  • Przyjazne dla środowiska - m.in. formuła zawierająca biodegradowalne składniki aktywne dla bardziej ekologicznego czyszczenia
  • Czyszczenie bez pozostałości ze wsparciem walidacji - nasza fotometryczna metoda testowania może pomóc laboratorium w udowodnieniu braku niejonowych środków powierzchniowo czynnych<
  • Bezpieczne i nietoksyczne - wolne od substancji zapachowych, barwników, utleniaczy, chloru, enzymów i NTA
  • Wydajne - wysoce skoncentrowane detergenty laboratoryjne do czyszczenia sprzętu laboratoryjnego, dostępne w opakowaniach o różnych rozmiarach (od 1 l do 25 l; od 2 kg do 25 kg) ze specjalnie zaprojektowanymi metodami pobierania i adapterami
Odkryj nasze szerokie portfolio niezawodnych laboratoryjnych środków czyszczących:
Niezależnie od sposobu konserwacji sprzętu laboratoryjnego, mamy odpowiednie środki czyszczące i detergenty do laboratoriów naukowych.
Specjaliści Supelco® Chemizorb® do absorpcji i neutralizacji rozlanych zasad, kwasów i HF
Extran® MA do ręcznego czyszczenia laboratoriów
Extran® MA - detergenty do czyszczenia laboratoriów idealnie nadają się do czyszczenia aparatury laboratoryjnej i szkła w łaźniach myjących i urządzeniach ultradźwiękowych, a także powierzchni laboratoryjnych.
Zestaw Supelco® Chemizorb® Hg dla rtęci
Extran® AP do czyszczenia maszynowego w myjkach laboratoryjnych
Extran® AP został opracowany we współpracy z wiodącymi producentami urządzeń do mycia laboratoryjnego i przetestowany pod kątem przydatności. Te laboratoryjne detergenty czyszczące charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością w wodzie i wytwarzają bardzo mało piany z minimalną ilością pozostałości. Aby zneutralizować pozostałości alkaliczne, po każdym głównym cyklu zmywania należy zastosować kwaśne płukanie, takie jak środki neutralizujące:
  • Extran® AP 21 kwaśny z kwasem fosforowym
  • Extran® AP 22 kwaśny z kwasem cytrynowym
Kanistry Extran® 5l do myjek laboratoryjnych
Ten wygodny kanister Extran® umieszcza się w szufladzie dozownika urządzenia, dzięki czemu ryzyko bezpośredniego kontaktu ze środkiem czyszczącym jest zminimalizowane. umieszcza się w szufladzie jednostki dozującej urządzenia i podłącza bezpośrednio do myjki laboratoryjnej, aby zminimalizować ryzyko bezpośredniego kontaktu ze środkiem czyszczącym. Informacje o produkcie i bezpieczeństwie są łatwo widoczne na górnej etykiecie, z unikalnym kodowaniem kolorystycznym w zależności od pH i pustym miejscem na szybką dokumentację dat obsługi GLP.
Kanister Extran® 5l do myjek laboratoryjnych.
Kanister Extran® 5l do myjek laboratoryjnych
(zamknięcie DIN51; wys. 215mm / 8.46"; szer. 245mm / 9.65"; gł. 140mm / 5.51")
Etykieta górna z podstawowymi informacjami o bezpieczeństwie produktu
(np, nr zamówienia, oznaczenie, pH, piktogram) i wolne miejsce na indywidualną dokumentację
Kanister Extran® w szufladzie jednostki dozującej urządzenia
Kanister Extran® w szufladzie jednostki dozującej urządzenia.