Kluczowe dokumenty
V900932
D-(+)-Trehalose dihydrate
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonim(y):
D-(+)-Trehalose dihydrate, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Formularz
powder
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Klucz InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Zastosowanie
- Suszone rozpyłowo mikrocząstki kapsułkowanego gefitynibu do miejscowego leczenia chorób przyzębia o powolnym uwalnianiu...: W niniejszym badaniu zbadano rozwój suszonych rozpyłowo mikrocząstek enkapsulujących gefitynib przy użyciu dihydratu D-(+)-Trehalozy do leczenia chorób przyzębia o powolnym uwalnianiu. Badania podkreślają potencjał tej metody do zapewnienia zlokalizowanego, trwałego dostarczania leku, co może zwiększyć skuteczność terapeutyczną i zmniejszyć ogólnoustrojowe skutki uboczne (Baldelli et al., 2023).
- Na temat tworzenia się cząstek leucyny podczas suszenia rozpyłowego mikrocząstek do inhalacji...: Badanie to analizuje mechanizmy tworzenia cząstek podczas suszenia rozpyłowego leucyny w celu wytworzenia mikrocząstek do inhalacji. Zapewnia wgląd w rolę dihydratu D-(+)-Trehalozy w stabilizacji cząstek i poprawie ich właściwości aerozolizacji, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju skutecznych terapii inhalacyjnych (Ordoubadi et al., 2021).
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?