Kluczowe dokumenty
1673715
USP
Trehaloza
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(+)-Trehalose dihydrate, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
trehalose
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Klucz InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used to prepare standard solution for assay of Trehalose by Liquid Chromatography in combination with Refractive index detector, according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)