Kluczowe dokumenty
V900418
Biotin
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Klucz InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?