Merck
V900199
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
Vetec, reagent grade
Synonim(y):
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Wzór liniowy:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Formularz
liquid
skład
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)