klasa czystości
AR
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline powder
pH
5.0-6 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.3%
ślady kationów
Fe: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
ciąg SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)