Key Documents
449962
Potassium bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
734 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?