Key Documents
V800420
Tetrahydrofuran
99.5%, Analytical Reagent grade, contains 250 ppm BHT as stabilizer, Vetec™
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Polecane produkty
product name
Tetrahydrofuran, AR, contains 250 ppm BHT as stabilizer, 99.5%
klasa czystości
AR
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
250 ppm BHT as stabilizer
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
tw
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup