Kluczowe dokumenty
87368-M
Tetrahydrofuran
≥99.9%, ACS reagent, contains ~0.025% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for solid phase extraction (SPE), reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
THF
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
n20/D 1.407
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 20 °C
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used for the dissolution of poly-ε-caprolactone (PCL) and 1,3-diaminopentane, during the preparation of poly-ε-caprolactone (PCL)-hydroxyapatite (HA) scaffolds and acrylate-terminated poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) (C32)- 1,3-diaminopentane (117) polymer, respectively.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?