Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
1.08114
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), EMPLURA®
Synonim(y):
THF, tlenek tetrametylenu, oksolan, tlenek butylenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
102391
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191504
Numer indeksu EC:
203-726-8
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, EMPLURA®
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
zanieczyszczenia
≤0.002% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.1% Water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -21.5 °C
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
10211 to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Zastosowanie
  • Samoorganizacja nanocząsteczkowych środków powierzchniowo czynnych na bazie polioksometalanów w roztworach: Podkreśla zastosowanie tetrahydrofuranu jako krytycznego rozpuszczalnika w syntezie i samoorganizacji nanocząstek na bazie polioksometalanów, badając zastosowania, które mogą mieć wpływ na wiele dziedzin, w tym badania polimerów, systemy dostarczania leków i materiały nanostrukturalne (Xia et al., 2024).
  • Wysoce czuły fluorescencyjny i odwracalny czujnik chemiczny dla jonów Hg(2+) oparty na pirenie z dodatkiem 2-tiohydantoiny: Tetrahydrofuran jest wykorzystywany jako kluczowy rozpuszczalnik w rozwoju nowego czujnika chemicznego opartego na fluorescencji do wykrywania rtęci, demonstrując jego zastosowanie w monitorowaniu środowiska i bezpieczeństwie w warunkach laboratoryjnych (Gawas et al., 2024).
  • Wpływ wstępnej obróbki plazmowej i proporcji tlenku grafenu na właściwości transportowe membran PVA/PVP dla ogniw paliwowych: Badania te wykorzystują tetrahydrofuran jako rozpuszczalnik do tworzenia membran z polialkoholu winylowego/poliwinylopirolidonu wzmocnionych tlenkiem grafenu, koncentrując się na poprawie transportu jonów do zastosowań w ogniwach paliwowych (Abdel-Hamed et al., 2024).
  • Zoptymalizowana inkorporacja furanu do sprzężonych polimerów na bazie diketopirolu dla organicznych tranzystorów polowych: Wykorzystuje tetrahydrofuran jako rozpuszczalnik wspomagający syntezę nowych sprzężonych polimerów, potencjalnie prowadząc do postępu w elektronice organicznej i badaniach nad polimerami (Neu et al., 2024).
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,887 - 0,889
Nadtlenek (jako H₂O₂): ≤ 0,01 %
Woda: ≤ 0,1 %
Stabilizowany 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolem (BHT)
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2