klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Formularz
crystalline powder
pH
7
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)