V800305
Phosphorus pentoxide
LR, ≥95%
Synonim(y):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
gęstość pary
4.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥95%
Postać
powder
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
gęstość
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
Klucz InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1