Kluczowe dokumenty
V800182
Iron(III) chloride
LR, anhydrous, ≥97%
Synonim(y):
Ferric chloride, Iron trichloride, Molysite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
anhydrous
gęstość pary
5.61 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥97%
Formularz
powder
mp
304 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)