Kluczowe dokumenty
V800166
Diisopropyl ether
LR, 98%
Synonim(y):
Isopropyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
120 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
827 °F
granice wybuchowości
1-21 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
tw
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup