Key Documents
1431625
USP
Methyl palmitoleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methyl palmitoleate
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
tw
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Klucz InChI
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Polyglyceryl Dioleate
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
- Saw Palmetto Capsules
- Saw Palmetto Extract
- Spirulina
- Spirulina Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Free Fatty Acids on SUPELCOSIL™ LC-8
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis