Merck
PHR3733
Supelco
Methyl palmitoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Methyl cis-9-hexadecenoate, Palmitoleic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.43
Beilstein:
1726111
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1431625
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Klucz InChI
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)