Key Documents
1230000
USP
Dyclonine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(4-Butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-1-propanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dyclonine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2
InChI
1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H
Klucz InChI
KNZADIMHVBBPOA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Dyclonine Hydrochloride Gel
- Dyclonine Hydrochloride Topical Solution
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1