Key Documents
1211254
USP
2,3-Dimethylaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
4.2 (vs air)
rodzina API
mefenamic acid
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
tw
221-222 °C (lit.)
mp
2.5 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also, for use with USP monograph such as Mefenamic Acid Capsules
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup