1177000
USP
Dexamethasone phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dexamethasone
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)