Merck
Y0001177
Dexamethasone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dexamethasone, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.46
Beilstein:
2066651
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
dexamethasone
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 10 mg
producent / nazwa handlowa
EDQM
warunki przechowywania
protect from light
mp
262-264 °C (lit.)
262-264 °C
rozpuszczalność
water: <0.1 g/L
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Klucz InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Deksametazon należy do klasy syntetycznych leków steroidowych z grupy glukokortykoidów.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej w wydanej Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Deksametazon jest stosowany jako farmaceutyczny wzorzec pierwotny do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki chromatografii cieczowej (LC).
Działania biochem./fizjol.
Glucocorticoid anti-inflammatory agent
Glucocorticoid anti-inflammatory agent. Regulates T cell survival, growth, and differentiation. Inhibits the induction of nitric oxide synthase.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S Choi et al.
British journal of anaesthesia, 112(3), 427-439 (2014-01-15)
Brachial plexus nerve blocks (BPBs) have analgesic and opioid sparing benefits for upper extremity surgery. Single-injection techniques are limited by the pharmacological duration and therapeutic index of local anaesthetics (LAs). Continuous catheter techniques, while effective can present management challenges. Off-label
Sara Bringhen et al.
Blood, 124(1), 63-69 (2014-05-24)
This multicenter, open-label phase 2 trial determined the safety and efficacy of carfilzomib, a novel and irreversible proteasome inhibitor, in combination with cyclophosphamide and dexamethasone (CCyd) in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) ≥65 years of age or who
A Keith Stewart et al.
The New England journal of medicine, 372(2), 142-152 (2014-12-09)
Lenalidomide plus dexamethasone is a reference treatment for relapsed multiple myeloma. The combination of the proteasome inhibitor carfilzomib with lenalidomide and dexamethasone has shown efficacy in a phase 1 and 2 study in relapsed multiple myeloma. We randomly assigned 792
Wei Zheng et al.
Genes & development, 28(14), 1592-1603 (2014-07-18)
Primitive lymphatic vessels are remodeled into functionally specialized initial and collecting lymphatics during development. Lymphatic endothelial cell (LEC) junctions in initial lymphatics transform from a zipper-like to a button-like pattern during collecting vessel development, but what regulates this process is
Alexandre Denoyer et al.
Ophthalmology, 122(4), 669-676 (2014-12-03)
To compare small incision lenticule extraction (SMILE) versus LASIK for post-refractive dry eye disease. Prospective, comparative, nonrandomized clinical study. Thirty patients scheduled for bilateral myopic SMILE and 30 age-, sex-, and refraction-matched patients scheduled for bilateral myopic LASIK were enrolled
Protokoły
A simple, precise and sensitive Reverse-Phase High Pressure Liquid Chromatography gradient method was adapted for traceability, homogeneity and total chromatographic analysis of Dexamethasone. The given experimental conditions follow the USP43-NF38 monograph method for Dexamethasone Assay and Organic Impurity Profiling. Dexamethasone, Betamethasone, Dexamethasone acetate and Desoximetasone were baseline resolved within 20 minutes using a Titan C18 UHPLC column (2.1 x 100 mm, 1.9 µm).