Y0000538
Dexamethasone isonicotinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dexamethasone 21-isonicotinate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dexamethasone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)COC(=O)c5ccncc5)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C28H32FNO6/c1-16-12-21-20-5-4-18-13-19(31)6-9-25(18,2)27(20,29)22(32)14-26(21,3)28(16,35)23(33)15-36-24(34)17-7-10-30-11-8-17/h6-11,13,16,20-22,32,35H,4-5,12,14-15H2,1-3H3/t16-,20+,21+,22+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Klucz InChI
BQTXJHAJMDGOFI-NJLPOHDGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)