Y0002261
N-Nitroso-dibutylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Nitrosodi-n-butylamine solution, Dibutyl nitrosamine
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
in methanol
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDBA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)