Kluczowe dokumenty
Y0002258
N-Nitroso-diethylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) solution, NDEA, Diethylnitrosamine
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
in methanol
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It is also used to prepare internal standard, and N-Nitrosamines spiking solutions to detect the concentration of NDEA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)