Merck
Y0002121
Dronedarone hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-{2-Butyl-3-[4-(3-dibutylaminopropoxy)benzoyl]benzofuran-5-yl}methanesulfonamide hydrochloride, Multaq, SR-33589B
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44N2O5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
dronedarone
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(C)(=O)=O)cc23
InChI
1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
DWKVCQXJYURSIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Chlorowodorek dronedaronu EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Dronedarone is a Class III antiarrhythmic and a multi-channel blocker for atrial fibrillation.
Dronedarone is a Class III antiarrhythmic and a multi-channel blocker for atrial fibrillation. It blocks potassium, sodium, and calcium channels and also exhibits antiadrenergic properties.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)