Kluczowe dokumenty
Y0002112
Dronedarone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-N-(methylsulfonyl)methanesulfonamide, N-Mesyldronedarone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H46N2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.85
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
dronedarone
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dronedarone impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)