Kluczowe dokumenty
SAAR4971590
Czerwień fenolowa
pH indicator
About This Item
Kod UNSPSC:
41116100
Nazwa produktu
Czerwień fenolowa,
opakowanie
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4971590CB)
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Tylko do użytku laboratoryjnego
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)