Key Documents
1.07242
Supelco
Phenol red solution
pH indicator solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
product name
Phenol red solution, indicator
Poziom jakości
Postać
liquid
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
gęstość
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1