Kluczowe dokumenty
P0290
Phenol red solution
0.5%, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Roztwór fenolosulfonftaleiny
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile-filtered
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Formularz
liquid
stężenie
0.5%
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
ciąg SMILES
O=S1(C2=CC=CC=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)(C4=CC=C(O)C=C4)O1)=O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
Klucz InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a tracer dye for microinjection of zebrafish eggs
- as a component of the mMW medium for the preparation of mouse embryos
- in the preparation of versene-ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) solution
- as a pH indicator in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) during glycolytic stress (GST) tests and mitochondrial stress tests (MST) to evaluate metabolic function in cells.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?