Merck
SAAR4465040
Nitric acid
55%, uniLAB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
uniLAB
Próba
55%
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4465040LC)
pkg of 25 L (SAAR4465040ME)
bp
120.5 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemicznie czysty
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)