Merck
SAAR1123420
Ammonium molybdate tetrahydrate
univAR
Synonim(y):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1235.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
gęstość
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Wyłącznie do użytku laboratoryjnego.
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)