Merck
PHL86198
Piperlongumine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5,6-Dihydro-1-(1-oxo-3-[3,4,5-trimethoxyphenyl]-trans-2-propenyl)-2[1H]-pyridinone, 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-Pyridinone, Piplartin, Piplartine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0%
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
Klucz InChI
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Piperlongumine is an inhibitor or Glutathione S-transferase pi 1; Apoptosis Inducer in cancer, not normal cells
Piperlongumine selectively kills cancer cells regardless of p53 status without harming normal cells. It binds to and inihbits proteins known to regulate oxidative stress, in particular, Glutathione S-transferase pi 1 (GSTP1). It increases the level of reactive oxygen species (ROS) and apoptotic cell death in cancer cells with little effect on either rapidly or slowly dividing primary normal cells. Piperlongumine showed significant antitumour effects in a variety of mouse tumour models and inhibited growth of spontaneously formed malignant breast tumours and their associated metastases.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)