MABS1910
Anti-Signal peptide peptidase-like 3 Antibody, clone 7F9
clone 7F9, from mouse
Synonim(y):
Signal peptide peptidase-like 3, SPP-like 3, Intramembrane protease 2, IMP-2, Presenilin homologous protein 1, PSH1, Presenilin-like protein 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPPL3(121665)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Signal peptide peptidase-like 3 in Immunoprecipitation applications (Voss, M., et. al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43401-9).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Signal peptide peptidase-like 3 in HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash